Merck
718041
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-DL-キヌレニン-(酪酸-1,2-13C2) 二臭化水素酸塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
α, 2-ジアミノ-3-ヒドロキシ-γ-オキソベンゼンブタン酸-1,2-13C2 二臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C8H14Br2N2O4
CAS番号:
分子量:
388.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
-235 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
InChI Key
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
718041-VAR:
718041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)