Merck
690538
Sigma-Aldrich
3-アミノクロトノニトリル
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
別名:
3-アミノ-2-ブテンニトリル, 3-イミノブチロニトリル, ジアセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH3)=CHCN
CAS番号:
分子量:
82.10
Beilstein:
1719815
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
形状
flakes
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
InChI Key
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
690538-10KG:4548173295732
690538-BULK:
690538-50KG:4548173295756
690538-1KG:4548173295749
690538-VAR:
試験成績書(COA)