757357
Lanthanum gallate, strontium and magnesium doped
powder, 0.3-0.6 μm, 99% trace rare earth metals basis
別名:
Gallium lanthanum magnesium strontium oxide, LSGM, LSGM 8282, Lanthanum Strontium Gallate Magnesite, Strontium and Magnesium doped Lanthanum Gallate
サイズを選択してください
アッセイ
99% trace rare earth metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
4-8 m2/g
粒径
0.3-0.6 μm
0.4-0.8 μm (d50)
mp
>400 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
WGK
WGK 3
Jan Code
757357-BULK:
757357-25G:
757357-VAR:
アクティブなフィルタ