Merck
68742
Sigma-Aldrich
メチルフェニルスルホン
≥98.0% (GC)
別名:
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥26,100
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥26,100
About This Item
化学式:
CH3SO2C6H5
CAS番号:
分子量:
156.20
Beilstein:
1906914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
crystals
mp
85-87 °C
官能基
sulfone
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
多様な官能基を構成するための汎用ビルディングブロック[1][2][3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68742-INTR:
68742-VAR:
68742-10G:
68742-50G:
68742-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)
Shaofang Sun et al.
Water research, 156, 1-8 (2019-03-22)
Very recently, several studies have found that homogeneous reducing agents (e.g., sodium thiosulfate (Na2S2O3), and sodium sulfite (Na2SO3)) can activate ferrate to enhance the degradation of selected contaminants. In this work, it was found that heterogeneous carbon nanotube (CNT) could
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)