Merck
649252
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfonyl)toluene
97%
別名:
Methyl p-tolyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2S
CAS番号:
分子量:
170.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
InChI Key
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
649252-5G:
649252-BULK:
649252-VAR:
649252-25G:
試験成績書(COA)