Merck
343528
Sigma-Aldrich
ベンジルスルホン
99%
別名:
ジベンジルスルホン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,800
About This Item
化学式:
(C6H5CH2)2SO2
CAS番号:
分子量:
246.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
官能基
phenyl
sulfone
SMILES記法
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
Benzyl sulfone is a cyclic sulfone. Benzyl sulfone (Dibenzyl sulfone) on pyrolysis at 290°C yields stillbene and toluene. Mechanism of pyrolysis of dibenzyl sulfones at 600-700°C has been reported.[1] Benzyl sulfone forms sodium salt with metallic sodium and with sodium ethoxide.[2] Cryoscopic behavior of benzyl sulfone was investigated.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
343528-VAR:
343528-50G:
343528-BULK:
343528-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pyrolysis of Dibenzyl Sulfones.
Leonard Jr EC.
The Journal of Organic Chemistry, 27(5), 1921-1923 (1962)
The Cryoscopic Behavior of Organic Compounds in Sulfuric Acid. II. Sulfides, Sulfoxides and Sulfones. Evidence for the Existence of New Sulfur Ions.
Szmant HH and Brost GA.
Journal of the American Chemical Society, 73(9), 4175-4177 (1951)
Cyclic Sulfones. The Condensation of Ethyl Oxalate with Arylmethyl Sulfones.
Overberger CG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 2856-2859 (1950)