Merck
687197
Sigma-Aldrich
エチル 5-アミノ-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11N3O2
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
96-100 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687197-5G:
687197-VAR:
687197-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)