Merck
687138
Sigma-Aldrich
1-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O4
分子量:
230.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
243-247 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-6-7(12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
MPOFEHGMWPHBSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687138-BULK:
687138-1G:
687138-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)