Merck
676365
Sigma-Aldrich
4-Boc-ピペラジン-2-カルボン酸
96%
別名:
1-Boc-ピペラジン-3-カルボン酸, 4-(tert-ブトキシカルボニル)ピペラジン-2-カルボン酸, ピペラジン-1,3-ジカルボン酸1-tert-ブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O4
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
powder or crystals
mp
231-239 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-4-11-7(6-12)8(13)14/h7,11H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
YRYAXQJXMBETAT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676365-VAR:
676365-1G:
676365-BULK:
試験成績書(COA)