Merck
687081
Sigma-Aldrich
3-(アセチルチオ)プロピオン酸
96%
別名:
S)-アセチル-3-メルカプトプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,400
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3S
CAS番号:
分子量:
148.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
48-52 °C
SMILES記法
CC(=O)SCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S/c1-4(6)9-3-2-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
AYQXANXXZYKTDL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
酵素阻害剤として使用される可能性のある保護された3-メルカプトプロピオン酸です[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687081-5G:
687081-VAR:
687081-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic self-screening of cholinesterase substrates from a dynamic combinatorial thioester library.
Rikard Larsson et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(28), 3716-3718 (2004-07-13)
Journal of the American Chemical Society, 121, 5319-5327 (1999)