Merck
123447
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン
≥99.0% (HPLC)
別名:
スクアリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C4(=O)2
CAS番号:
分子量:
114.06
Beilstein:
774275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OC1=C(O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
InChI Key
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,4-ジヒドロキシ-3-シクロブテン-1,2ジオンは、一般にスクアル酸と呼ばれ、生物有機化学および医薬品化学分野で広く使用されています。グリオキシラーゼ、セミスクアル酸、ピルビン酸デヒドロゲナーゼおよびトランスケトラーゼの阻害物質です。SH2ドメインに対するペプチドベースリガンド内のリン酸塩を置換するために使用されます。スクアル酸の誘導体は、興奮性アミノ酸受容体の高親和性リガンドです。このような誘導体は、小生体分子の蛍光検出用の色素としても使用されます。
アプリケーション
3,4-ジヒドロキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオンは、次の用途で使用できます。
  • イムノアッセイ、ハイブリダイゼーションアッセイ、酵素反応、およびその他の分析において、蛍光検出に使用されます。
  • 回折品質の結晶の形成に。
  • 無電荷高分子ネットワークを生成する構成単位として使用されるスクアレートジアニオンの合成に。このような秩序構造物は、触媒、非線形工学、電気伝導性、分子認識および分子ふるいに使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
374.0 °F
引火点(℃)
190 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
123447-25G:
123447-100G:
123447-5G:
123447-BULK:
123447-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, spectral properties, and detection limits of reactive squaraine dyes, a new class of diode laser compatible fluorescent protein labels
Oswald et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 438-438 (2000-05-23)
Jian Xie et al.
Organic letters, 6(1), 83-86 (2004-01-03)
[structure: see text] Protein tyrosine phosphatases (PTPases) are important targets in medicinal chemistry. These enzymes play a role in a number of human diseases, including type II diabetes and infection by Yersinia pestis, the causative agent of bubonic plague. Derivatives
Igor Bensemann et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(8), 1425-1434 (2003-08-22)
The preparation and crystal structures of fourteen complexes of N,N'-bis(2-pyridyl)aryldiamines with dicarboxylic acids and two complexes with squaric acid are reported. The recognition between the carboxylic acids and the 2-aminopyridine units occurs through the formation of the cyclic R(2)2 (8)
Heterocycles, 35, 1149-1149 (1993)
Construction of a 3D array of cadmium (ii) using squarate as a building block.
Maji, Tapas Kumar, et al.
CrystEngComm, 155-158 (2001)
資料
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.