スキップする
A9043
S-アセチルチオグリコール酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
≥95% (TLC), powder
別名:
N-スクシンイミジル S-アセチルチオグリコラート, N-スクシンイミジル(アセチルチオ)アセタート, S-アセチルチオグリコール酸 NHSエステル, SATA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥6,570
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥12,500
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO5S
CAS番号:
分子量:
231.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7815491
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
¥6,570
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
InChI key
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Application
第一級アミン用チオ-ル試薬。穏和条件下でチオ-ルの脱保護を行うことができます。通常は、まずpH 7.5の緩衝条件下で第一級アミンを含む分子ととアミド結合により結合します。0.05 Mヒドロキシルアミンを用いると、中性pHでも脱保護を行うことができます。酵素免疫複合体やハプテン担体分子複合体の調製に有用です。
Other Notes
他のチオ-ル化試薬よりもはるかに高い効率で第一級アミンに結合します。 また、アミン本来の正電荷を中和します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
55156M9794B3295
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (coupling assay to aminopropyl silica gel)
assay
≥98%
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
acetonitrile: 50 mg/mL, DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 100 mg/mL, DMF: soluble (lit.)(lit.)
solubility
DMF: 25 mg/mL
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 回答
    1. The product impurities are not identified or quantified. Please see the product specification sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/457/256/A9043-BULK________SIGMA____.pdf.