Merck
686557
Sigma-Aldrich
2-メチルプロパン-1-13C
99 atom % 13C
別名:
イソブタン-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH13CH3
分子量:
59.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
gas
bp
-12 °C (lit.)
mp
-160 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i1+1
InChI Key
NNPPMTNAJDCUHE-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-117.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-83 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686557-VAR:
686557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)