Merck
604828
Sigma-Aldrich
L-Leucine-3-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CH13CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)[13CH2][C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i3+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-QNPUWJABSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
604828-VAR:
604828-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)