Merck
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
別名:
Jars
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥5,815
¥5,815
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥5,815
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥5,815
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
特徴
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 61820
キャパシティ
80 mL
直径× H
75 mm × 30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1