Merck
716022
Sigma-Aldrich
2-ビニルピラジン
97%
別名:
2-エテニルピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2
CAS番号:
分子量:
106.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.560
密度
1.041 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
InChI Key
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
716022-VAR:
716022-BULK:
716022-1G:4548173361239
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)