Merck
685089
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,3R)-2,3,5,10-Tetrahydro-5,10-dioxo-2-phenyl-1H-[1,2,4]diazaphospholo[1,2-b]phthalazine-1,3-diyl]bis[N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamide]
別名:
(R,R,S)-DiazaPhos-PPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H39N4O4P
CAS番号:
分子量:
742.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +105°, c = 1 in THF
mp
258-262 °C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)c1ccccc1[C@@H]2N3N([C@H](P2c4ccccc4)c5ccccc5C(=O)N[C@@H](C)c6ccccc6)C(=O)c7ccccc7C3=O)c8ccccc8
InChI
1S/C46H39N4O4P/c1-30(32-18-6-3-7-19-32)47-41(51)35-24-12-16-28-39(35)45-49-43(53)37-26-14-15-27-38(37)44(54)50(49)46(55(45)34-22-10-5-11-23-34)40-29-17-13-25-36(40)42(52)48-31(2)33-20-8-4-9-21-33/h3-31,45-46H,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)/t30-,31-,45+,46+/m0/s1
InChI Key
XLHCPIVFAWUOET-JBVOVCRZSA-N
アプリケーション
Diazaphospholane ligands display excellent levels of conversion and selectivity in Rh-catalyzed asymmetric hydroformylation reactions.[1][2]
法的情報
本品は研究開発目的に限り販売されます。商品の製造にあたるエンドユーザーが使用することは認められません。本品はDow Chemical Companyの1事業部であるDowpharmaSMと共同で販売されます。米国特許番号7,071,357B。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
685089-VAR:
685089-500MG:
685089-BULK:
685089-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly regio- and enantioselective asymmetric hydroformylation of olefins mediated by 2,5-disubstituted phospholane ligands.
Alex T Axtell et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(36), 5834-5838 (2005-08-13)
Thomas P Clark et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 5040-5042 (2005-04-07)
Azines made by the reaction of hydrazine with ortho-formylbenzoic acid react with 1,2-diphosphinobenzene and either succinyl chloride or phthaloyl chloride in ca. 30% yield to give rac-bis-3,4-diazaphospholanes bearing benzoic acid groups in the 2 and 5 positions. Condensation of the
資料
Diazaphospholane Ligands for Catalytic Asymmetric Transformations: Professor Landis and co-workers developed a series of new ligands based on chiral 3,4-diazaphospholane structures.