Merck
684694
Sigma-Aldrich
3,3,3-トリフルオロ-2,2-ジメチルプロピオン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥5,550
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥5,550
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7F3O2
CAS番号:
分子量:
156.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,550
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
66-71 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
CC(C)(C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F3O2/c1-4(2,3(9)10)5(6,7)8/h1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
684694-VAR:
684694-BULK:
684694-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)