アッセイ
96%
mp
180-183 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H4N4O2/c8-3(9)1-2-4-6-7-5-2/h1H2,(H,8,9)(H,4,5,6,7)
InChI Key
JUNAPQMUUHSYOV-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
544108-5G:
544108-BULK:
544108-1G:
544108-VAR:
アクティブなフィルタ