Merck
757438
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-rac-glycero-3-phosphocholine-(trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D9H41NO7P
分子量:
504.69
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+9
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])OCC(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3
InChI Key
ASWBNKHCZGQVJV-WVZRYRIDSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757438-VAR:
757438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)