Merck
683930
Sigma-Aldrich
2-Tributylstannylbenzo[b]thiophene
95%
別名:
Benzo[b]thien-2-yltributylstannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32SSn
CAS番号:
分子量:
423.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5637
密度
1.184 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5S.3C4H9.Sn/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
UJPVMOUQRNYNSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
683930-BULK:
683930-1G:4548173333854
683930-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)