Merck
683906
Sigma-Aldrich
2-Acetamidophenylboronic acid
≥95%
別名:
(2-アセチルアミノフェニル)ボロン酸, 2-Carbamoylbenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CONH)C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
178.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
>300 °C
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BNO3/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
UMOPBIVXPOETPG-UHFFFAOYSA-N
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • ロジウム触媒によるアルキンとの酸化的カップリングを介する、高度に置換されたアセンの調製
  • 複数キナーゼの抑制効果をもつ抗がん性ピリミジン
  • 強力なJAK2インヒビターとしての3,4-環縮合7-アザインドールおよびデアザプリン
  • JAK2インヒビターとしての多環式アザインドール
  • ROS1受容体チロシンキナーゼ阻害剤
  • ポロ様キナーゼ1阻害剤としての2-アミノピラゾロピリジン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
683906-BULK:
683906-VAR:
683906-250MG:
683906-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)