Merck
683698
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリメチルフェニルヒドラジン 塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
186.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
167-173 °C
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl[H].Cc1cc(C)c(NN)c(C)c1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-6-4-7(2)9(11-10)8(3)5-6;/h4-5,11H,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
XFGPCULNJGZRTH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
683698-VAR:
683698-BULK:
683698-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)