412295
4-(トリフルオロメチル)フェニルヒドラジン
96%
別名:
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
サイズを選択してください
アッセイ
96%
bp
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydrazine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
InChI Key
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
412295-1G:
412295-5G:
412295-VAR:
412295-BULK:
アクティブなフィルタ