Merck
683310
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-メトキシアニリン
97%
別名:
2-アミノ-4-フルオロアニソール, 5-フルオロ-2-メトキシベンゼンアミン, 5-フルオロ-o-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8FNO
CAS番号:
分子量:
141.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5438
bp
90 °C/760 mmHg
密度
1.1981 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI Key
VYZUBHRSGQAROM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.0 °F - closed cup
引火点(℃)
108.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
683310-VAR:
683310-1G:
683310-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)