Merck
683191
Sigma-Aldrich
Chiralyst P280
Umicore, 95%
別名:
ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(II), ポリマー, ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)ルチニウム(II), (1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(II)クロリド, ルテニウム(II)クロリド1,5-シクロオクタジエン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ru(COD)Cl2]n
CAS番号:
分子量:
280.16 (as monomer)
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683191-500MG:
683191-BULK:
683191-2G:
683191-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.