Merck
495344
Sigma-Aldrich
ポリ(3-デシルチオフェン-2,5-ジイル)
regioregular, average Mw ~42,000, average Mn ~30,000
別名:
P3DT, P3DT-RR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥115,000
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥115,000
About This Item
化学式:
(C14H22S)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥115,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
分子量
average Mn ~30,000
average Mw ~42,000
black
蛍光検出
λex 441 nm; λem 567 nm in chloroform
SMILES記法
[s]1cc(cc1)CCCCCCCCCC
InChI Key
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(3-デシルチオフェン-2,5-ジイル)(P3DT)は、優れた電気的・光学的特性を持つ導電性ポリマーです。ほとんどの有機溶媒に溶解し、さまざまな電気化学的用途に使用することができます。[1][2]
アプリケーション
P3DTは、塗料の防錆剤、有機太陽セル、高分子太陽セル、電界効果トランジスタなど、さまざまな用途に使用できる共役系ポリマーです。[3][4][5][6][7]
二次電池電極、エレクトロクロミックデバイス、化学センサ、光センサ、発光ダイオード、電界効果トランジスタ、非線​形光学材料などに利用されています。
導電性ポリマ-。二次電池電極、エレクトロクロミック素子、化学センサ-、光センサ-、発光ダイオ-ド(LED)、マイクロ電気アンプ、電界効果トランジスタ-(FET)、非線形光学材料。
包装
ガラスボトル入り
法的情報
Rieke Metals, Inc.の製品です。
RiekeはRieke Metals, Inc.の登録商標です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
495344-BULK:
495344-1G:
495344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The thermal behaviour of low-molecular-weight poly (3-decylthiophene)
Bolognesi A, et al.
Die Makromolekulare Chemie, 194(3), 817-827 (1993)
Poly (3-alkylthiophene) s as anticorrosive additive for paints: Influence of the main chain stereoregularity
Iribarren J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 108(5), 3291-3297 (2008)
Field-effect mobility of charge carriers in blends of regioregular poly (3-alkylthiophene) s
Babel A and Jenekhe SA
The Journal of Physical Chemistry B, 107(8), 1749-1754 (2003)
Application of a polythiophene derivative as anticorrosive additive for paints
Ocampo C, et al.
Progress in Organic Coatings, 53(3), 217-224 (2005)
Poly (3-decylthiophene) radical anions and cations in solution: Single and multiple polarons and their delocalization lengths in conjugated polymers
Takeda N and Miller JR
The Journal of Physical Chemistry B, 116(50), 14715-14723 (2012)
資料
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
すべて表示