Merck
682322
Sigma-Aldrich
(R)-N-Diphenylphosphino-N-methyl-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
≥96%
別名:
(1R)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(1R)-1-[(diphenylphosphino)methylamino]ethyl]ferrocene, (R)-Methyl-BoPhoz
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥38,810
¥38,810
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥38,810
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H35FeNP2
CAS番号:
分子量:
611.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,810
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥96%
フォーム
solid
mp
108.7-113.6 °C
官能基
amine
phosphine
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)N(C)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C32H30NP2.C5H5.Fe/c1-26(33(2)35(29-20-11-5-12-21-29)30-22-13-6-14-23-30)31-24-15-25-32(31)34(27-16-7-3-8-17-27)28-18-9-4-10-19-28;1-2-4-5-3-1;/h3-26H,1-2H3;1-5H;/t26-;;/m1../s1
InChI Key
ZIAZHUWEJYUGEO-FBHGDYMESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
不斉水素化用の効率的な配位子です。
(R)-N-Methyl-N-diphenylphosphino-1-[(S)-2-diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine-rhodium complex can efficiently catalyze the asymmetric hydrogenation of 2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylacrylic acid benzyl ester to form (S)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-cyclopropylpropionic acid benzyl ester.[1]
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第6590115号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
682322-VAR:
682322-BULK:
682322-500MG:
682322-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The preparation of enantiomerically pure cyclopropylalanine.
Boaz NW, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(22), 3575-3580 (2003)
資料
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.