特徴
generation 3
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.C[C@@H](P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)[C]3[C](P(C4CCCCC4)C5CCCCC5)[C][C][C]3.[C]6[C][C][C][C]6.[Fe]
InChI
1S/C27H47P2.C12H10N.C5H5.CH4O3S.Fe.Pd/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-2-4-5-3-1;1-5(2,3)4;;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-6,8-9H,13H2;1-5H;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1/t21-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
GJFJVCUFUWXFEB-RPDSBUJNSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- N-パスパリンと N-エミンドール PB の全合成: 複雑な分子構造を合成するための RuPhos や Josiphos リガンドなどのさまざまな触媒の使用について説明します(ラジカル極性交差環化反応、2020)。
- 保護されていないインダゾールは開環異性化に対して耐性がある: 強塩基存在下での触媒 C-S カップリングに関するケーススタディ: 強塩基条件下での触媒 C-S カップリング反応に Josiphos SL-J009-1 Pd-G3 を使用します(The Journal of Organic Chemistry, 2017)。
- イソプロピル BippyPhos プレ触媒の合成と特性評価: XPhos や Josiphos などのさまざまなホスフィン配位子の有機合成における触媒活性を比較します(Tetrahedron, 2022)。
- PqsR を標的とする新しいクオラムセンシング阻害剤: 潜在的な医薬品化合物の合成における Josiphos 配位子の実験的使用について言及しています(2020、ザールラント大学)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
Preformed catalysts in the kit are stable but become air-sensitive when activated; Schlenk technique aids scale-up.
このキットの触媒前駆体は安定ですが、活性化されると空気に対して不安定になります。シュレンクテクニックはスケールアップの役に立ちます。
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.