Merck
681628
Sigma-Aldrich
3-[2-(トリフルオロメチル)フェニル]プロピオン酸
97%
別名:
3-[2-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9F3O2
CAS番号:
分子量:
218.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
84-88 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681628-5G:
681628-BULK:
681628-1G:
681628-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)