Merck
681563
Sigma-Aldrich
(6-Bromo-1-oxohexyl)ferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H19BrFeO
CAS番号:
分子量:
363.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品681563は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
35.1-37.3 °C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H14BrO.C5H5.Fe/c12-9-5-1-2-8-11(13)10-6-3-4-7-10;1-2-4-5-3-1;/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2;1-5H;
InChI Key
OKQJDMQNWSDYMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • マレイミド-改変ホスホニウムイオン性液体
  • 金属含有ヒスタミンH3受容体リガンド
  • 電子伝達メディエーターとしてのフェロセン含有ポリマー
A ferrocene building block.[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681563-1G:
681563-VAR:
681563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongbin Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13913-13920 (2006-10-19)
This work reports a new biocompatible surfactant structure, of which the hydrophilic head group is composed of a folded, stable self-inclusion complex of a ferrocenyl substituted beta-cyclodextrin (betaCD). While multiple intra- or intermolecular complexes can exist for this amphiphile, the
Eric Bakker
Journal of electroanalytical chemistry (Lausanne, Switzerland), 639(1-2), 1-7 (2010-08-10)
A generalized description of the response behavior of potentiometric polymer membrane ion-selective electrodes is presented on the basis of ion-exchange equilibrium considerations at the sample-membrane interface. This paper includes and extends on previously reported theoretical advances in a more compact