Merck
76737
Supelco
3-Ferrocenylpropionic anhydride
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (C)
別名:
1,1′′-[Oxybis(3-oxo-3,1-propanediyl)]bis-ferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,640
¥26,640
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,640
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26Fe2O3
CAS番号:
分子量:
498.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,640
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (C)
フォーム
crystals
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
SMILES記法
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C(CC[C]3[CH][CH][CH][CH]3)OC(=O)CC[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/C16H16O3.2C5H5.2Fe/c17-15(11-9-13-5-1-2-6-13)19-16(18)12-10-14-7-3-4-8-14;2*1-2-4-5-3-1;;/h1-8H,9-12H2;2*1-5H;;
InChI Key
HFIVHNMBVHEMJQ-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
76737-BULK:
76737-VAR:
76737-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
László Szabó et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
While intensive efforts are made to prepare carbon fiber reinforced plastics from renewable sources, less emphasis is directed towards elaborating green approaches for carbon fiber surface modification to improve the interfacial adhesion in these composites. In this study, we covalently