Merck
680907
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
別名:
2-Iodoisovanillin, 4-Formyl-2-hydroxy-3-iodoanisole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO3
CAS番号:
分子量:
278.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
167-174 °C
官能基
aldehyde
iodo
SMILES記法
COc1ccc(C=O)c(I)c1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
KLXKKFGRNPBWGM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680907-VAR:
680907-BULK:
680907-5G:4548173997841
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)