Merck
603384
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide
50 atom % 13C
別名:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CO2
CAS番号:
分子量:
45.00
Beilstein:
3087932
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸気密度
1.52 (vs air)
同位体純度
50 atom % 13C
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChI Key
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603384-BULK:
603384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)