Merck
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
別名:
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FO2
CAS番号:
分子量:
128.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
96-100 °C
官能基
fluoro
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI Key
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679836-BULK:
679836-VAR:
679836-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)