Merck
475122
Sigma-Aldrich
1-メチル-2-イミダゾールカルボキシアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,910
5 G
¥28,000
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,910
5 G
¥28,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O
CAS番号:
分子量:
110.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
bp
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
InChI Key
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-メチル-2-イミダゾールカルボキシアルデヒドは複素環式の構成要素です。この化合物はトリス-(2-アミノエチル)アミン(tren)との縮合反応で三脚リガンドを生成します。これらの三脚リガンドは空気の存在下で鉄(III)塩と反応して鉄(II)錯体を生成します。[1]その振動性スペクトルの研究が報告されています。[2]
アプリケーション
1-メチル-2-イミダゾールカルオキシアルデヒドは以下のものの合成で使用することができます:
  • シッフ塩基[3]
  • リガンドN,N-ジメチル-N'-(1-メチルイミダゾール-2-イリメチル)-エチレンジアミン[4]
  • [(ビス(1-メチルイミダゾール-2-イル)メチル)(2-(ピリジン-2-イル)エチル)アミン][5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
475122-BULK:
475122-1G:
475122-5G:
475122-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of tripodal iron (II) complexes prepared from 2-pyridinecarboxaldehyde and 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde: stabilization of iron (II) cations with N 6 donor sets.
Brewer G, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(8), 2390-2396 (2004)
Synthesis, crystal structure and redox properties of bis-imidazolyl-containing copper (II) complexes.
Musie GT, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 348, 69-74 (2003)
Structural, spectroscopic and redox studies of a new ruthenium (III) complex with an imidazole-rich tripodal ligand.
Scarpellini M, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(3), 707-715 (2004)
DFT, FT-IR and FT-Raman investigations of 1-methyl-2-imidazolecarboxaldehyde.
Polat T and Yurdakul S.
Journal of Molecular Structure, 1053, 27-37 (2013)
Iron (III) complexes of sterically hindered tetradentate monophenolate ligands as functional models for catechol 1, 2-dioxygenases: The role of ligand stereoelectronic properties.
Velusamy M, et al.
Inorganic Chemistry, 43(20), 6284-6293 (2004)