アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI Key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA3(140) , ANPEP(290) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208) , Gabra2(29706)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F2003-5G:
F2003-BULK:
F2003-1G:
F2003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)