Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
別名:
5-Methyl-2-furoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5ClO2
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
27-31 °C
官能基
acyl chloride
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
InChI Key
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
678570-1G:
678570-BULK:
678570-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)