Merck
678503
Sigma-Aldrich
(+)-Ipc2B(アリル)ボラン 溶液
1 M in pentane
別名:
(+)-Ipc2B(アリル)溶液, (+)-B-アリルジイソピノカンフェイルボラン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H17)2BCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
326.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
光学活性
[α]20/D +14°, c = 1 in pentane
品質水準
濃度
1 M in pentane
bp
35-36 °C
密度
0.735 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(CC=C)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C23H39B/c1-8-9-24(20-12-16-10-18(14(20)2)22(16,4)5)21-13-17-11-19(15(21)3)23(17,6)7/h8,14-21H,1,9-13H2,2-7H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
ZIXZBDJFGUIKJS-AXSQLCHVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
http://www.sigmaaldrich.com/ifb/acta/v35/acta-vol35-2002.html#32
アプリケーション
このアリルホウ素化試薬は、アルデヒドを不斉アリル化してキラルなホモアリルアルコールを生成するためのキラルなアリルボランの便利な無塩安定溶液です。[1][2][3]
その他情報
これら無塩のIpc2B(allyl) 試薬は、冷蔵庫で保存すれば、選択性に感知できるほどの低下は数ヵ月間認められません。それらは優れた反応性を示し、水中でさえも5°Cで反応を行うことができます。[4]
冷蔵保存すると材料が濁ることがありますが、使用には差し支えありません。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-56.2 °F
引火点(℃)
-49 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678503-25ML:4548173962399
678503-BULK:
678503-VAR:
678503-5ML:4548173962405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 16-desmethylepothilone B: improved methodology for the rapid, highly selective and convergent construction of epothilone B and analogues
Nicolaou, K.C.
Chemical Communications (Cambridge, England), 6, 519-520 (1999)
A Concise Stereoselective Total Synthesis of Synargentolide A from 3, 4, 6-Tri-O-acetyl-D-glucal
Sabitha, Gowravaram, et al.
Synthesis, 2011.08, 1279-1282 (2011)
Versatile route to 2, 6-dideoxyamino sugars from non-sugar materials: Syntheses of vicenisamine and kedarosamine
Matsushima, Yoshitaka, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1.6, 569-577 (2001)
Total synthesis of (?)-centrolobine: ?-C-glycoside formation via a tandem Grignard addition and stereoselective hemi-ketal reduction
Jennings, Michael P., and Ryan T. Clemens.
Tetrahedron Letters, 46.12, 2021-2024 (2005)
Total synthesis of epothilones B and D
Taylor, Richard E., and Yue Chen.
Organic Letters, 3.14, 2221-2221 (2001)