Merck
677159
Sigma-Aldrich
Gamma-Butyrolactone-13C4
99 atom % 13C
別名:
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4H6O2
CAS番号:
分子量:
90.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
bp
204-205 °C
密度
1.17 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
677159-VAR:
677159-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)