Merck
391131
Sigma-Aldrich
3-アゼチジンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,000
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2
CAS番号:
分子量:
101.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
286 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)C1CNC1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)
InChI Key
GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アゼチジンとその誘導体は医薬品[1]および農薬[2]の研究に重要な化合物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
391131-VAR:
391131-250MG:
391131-BULK:
391131-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weed Sci., 38, 315-315 (1990)
G Johnson et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 233-241 (1992-01-24)
3-Carboxy-3,4-dehydropyrrolidine was found to bind with affinity equal to that of glycine in a [3H]strychnine binding assay. Simple substitution of the 1-, 2-, 4-, or 5-position resulted in marked loss of affinity. A decline in affinity was also found upon