Merck
676276
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-bromophenyl)isoxazole
technical grade
別名:
5-(4-Bromophenyl)isoxazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7BrN2O
CAS番号:
分子量:
239.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
mp
144-148 °C
SMILES記法
Nc1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)12-13-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
YINDFUSXBDZGIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676276-BULK:
676276-5G:
676276-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)