安全性情報
491764
Sigma-Aldrich
Algal lyophilized cells (Synechococcus sp.)
unlabeled
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
品質水準
利用可能性
not available in Japan
テクニック
protein expression: suitable
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
491764-VAR:
491764-5G:
491764-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)