Merck
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
別名:
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10BrNO
CAS番号:
分子量:
276.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
103-110 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
InChI Key
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676063-VAR:
676063-5G:
676063-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)