Merck
T28355
Sigma-Aldrich
N,N′-ジフェニルチオ尿素
98%
別名:
1,3-ジフェニル-2-チオ尿素, ジフェニルスルホ尿素, チオカルバニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,780
¥2,780
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,780
About This Item
化学式:
(C6H5NH)2CS
CAS番号:
分子量:
228.31
Beilstein:
644277
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,780
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES記法
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI Key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T28355-25G:
T28355-BULK:
T28355-VAR:
T28355-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Contact allergy to IPPD and diphenylthiourea in an orthopaedic brace.
C G Aplin et al.
Contact dermatitis, 45(5), 301-302 (2001-11-28)
S Fregert et al.
Contact dermatitis, 8(1), 38-42 (1982-01-01)
28 patients reacting to a PVC adhesive tape used in routine patch testing gave positive reactions to diphenylthiourea (DPTU) and to phenylisothiocyanate (PITC) in low concentrations. DPTU is a heat stabilizer in the PVC and is partly decomposed to PITC.
Allergic contact dermatitis from diphenylthiourea in a wet suit.
W H Boehncke et al.
Contact dermatitis, 36(5), 271-271 (1997-05-01)
M Chen et al.
Electrophoresis, 15(10), 1290-1294 (1994-10-01)
Micellar capillary electrophoresis is optimized for separation of phenylthiohydantoin (PTH) amino acids produced in manual Edman degradation reaction for protein sequencing. There are also two major side-products produced by the Edman degradation reaction: diphenylthiourea and dimethylphenylthiourea. We report the complete
Graham A Bowmaker et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (39)(39), 8308-8316 (2009-10-01)
Crystallization of the copper(i) halides (CuX; X = Cl, Br, I) with N,N'-diphenylthiourea ('dptu' = (PhNH)(2)CS) in 1 : 2 ratio from acetonitrile solution in ambient conditions yields a mononuclear isomorphous series of complexes of the form [XCu(dptu)(2)].H(2)O, an unusually