Merck
1296009
USP
グリコピロラート
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-シクロペンチルマンデル酸 エステル ウィト 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 1-メチル-3-ピロリジル α-シクロペンチルマンデラート メトブロミド, 1-メチル-3-ピロリジルα-フェニル-α-シクロペンチルグリコラート メトブロミド, 3-(2-フェニル-2-シクロペンチルグリコロイルオキシ)-1,1-ジメチルピロリジニウム ブロミド, 3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルピロリジニウム 臭化物 α-シクロペンチルマンデラート, AHR-504, Copyrrolate, Gastrodyn, NSC 250836, NSC 251251, NSC 251252, NVA-237, 臭化グリコピロニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28NO3 · Br
CAS番号:
分子量:
398.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
glycopyrrolate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H28NO3.BrH/c1-20(2)13-12-17(14-20)23-18(21)19(22,16-10-6-7-11-16)15-8-4-3-5-9-15;/h3-5,8-9,16-17,22H,6-7,10-14H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Glycopyrrolate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Glycopyrrolate Tablets
  • Glycopyrrolate Injection
生物化学的/生理学的作用
グリコピロレートは長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)です。動態学的には選択的ムスカリンM3受容体拮抗薬です。
長時間作用性ムスカリン拮抗薬(LAMA)、抗コリン薬、鎮痙薬、麻酔前薬。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1296009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)