67520
1-メチル-L-ヒスチジン
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
別名:
3-(1-メチルイミダゾール-4-イル)-L-アラニン, 3-メチル-L-ヒスチジン(archaic), Nτ-メチル-L-ヒスチジン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
1-メチル-L-ヒスチジン, ≥98.0% (TLC)
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
不純物
≤5% water
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
67520-VAR:
67520-BULK:
67520-50MG:
67520-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック