アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.464
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
転移温度
solidification point 15-18 °C(lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
52270-VAR:
52270-100ML:
52270-BULK:
52270-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック