Merck
448303
Sigma-Aldrich
16-メルカプトヘキサデカン酸
90%
別名:
MHDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,000
5 G
¥55,600
¥22,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,000
5 G
¥55,600
About This Item
化学式:
HS(CH2)15CO2H
CAS番号:
分子量:
288.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥22,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
65-69 °C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H32O2S/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H,17,18)
InChI Key
INOAASCWQMFJQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
16-メルカプトドヘキサデカン酸(MHA)は、さまざまな表面上の自己組織化単分子層(SAM)を形成する長鎖アルカンチオールです。[1]
アプリケーション
MHAは金ジピラミド上にもSAMを形成し、これはシェル被覆ナノ粒子増強ラマン分光法(SHINERS)に用いるナノ共振器の製作に使用できます。[1]また、金電極の表面修飾に使用でき、これはクロザピンの高感度検出に使用できます。[2]ポリマーペンリソグラフィ(PPL)により金表面をMHAで自己組織化でき、生物工学分野への応用が期待されます。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
448303-1G:
448303-VAR:
448303-BULK:
448303-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Landon J Brower et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 2307-2314 (2017-11-29)
Integration of surface-anchored metal-organic frameworks (surMOFs) within hierarchical architectures is necessary for potential sensing, electronic, optical, or separation applications. It is important to understand the fundamentals of film formation for these surMOFs in order to develop strategies for their incorporation
Sensitive detection of clozapine using a gold electrode modified with 16-mercaptohexadecanoic acid self-assembled monolayer.
Huang Fei, et al.
Talanta, 72(2), 457-462 (2007)
Modification of surfaces of silver nanoparticles for controlled deposition of silicon, manganese, and titanium dioxides.
Abdulrahman HB, et al.
Applied Surface Science, 427, 334-339 (2018)
Brandon H Bowser et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(9) (2018-08-26)
Metal-organic frameworks (MOFs) are extremely porous, crystalline materials with high surface area for potential use in gas storage, sequestration, and separations. Toward incorporation into structures for these applications, this study compares three variations of surface-bound and free-standing HKUST-1 MOF structures:
Large-area molecular patterning with polymer pen lithography.
Eichelsdoerfer DJ, et al.
Nature Protocols, 8(12), 2548-2548 (2013)