Merck
673951
Sigma-Aldrich
Tricyclopentylphosphine tetrafluoroborate
greener alternative
95%
別名:
Cyp3HBF4, PCyp3HBF4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28BF4P
CAS番号:
分子量:
326.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
246-264 °C
官能基
phosphine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1CCC(C1)[PH+](C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P.BF4/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15;2-1(3,4)5/h13-15H,1-12H2;/q;-1/p+1
InChI Key
KTDMVANQORSVPI-UHFFFAOYSA-O
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
塩化アリールからのアルカンC-Hアリール化の触媒
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Used with Ru(cod)Cl dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
673951-VAR:
673951-BULK:
673951-1G:4548173272054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.